Learn More
Thermo Scientific™ Wasserfeste Kryo-Handschuhe – Länge bis mittlerer Unterarm
Sicherer Umgang mit Proben aus Ultratiefkühlschränken und Kryolagerung mit Thermo Scientific™ Wasserfesten Kryo-Handschuhen. Erhältlich in Ellenbogen-, Ärmel- und Schulterlänge.
722.60 CHF - 779.88 CHF
Spezifikation
Beschreibung Länge bis mittlerer Unterarm
Produkttyp Wasserfeste Kryo-Handschuhe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryokonservierung
Länge (angloamerikanisch) 14 bis 15 in.
Länge (metrisch) 35,5 bis 38 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15177665
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
189441
S
728.63 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13497788
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
189442
M
779.88 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10261200
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
189443
L
722.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sicherer Umgang mit Proben aus Ultratiefkühlschränken und Kryolagerung mit Thermo Scientific™ Wasserfesten Kryo-Handschuhen. Erhältlich in Ellenbogen-, Ärmel- und Schulterlänge.
  • Schutz vor Spritzern
  • Komfortabel, leicht, atmungsaktiv
  • Seitenklickschnalle zum schnellen An- und Ausziehen
Spezifikation
Spezifikation
Länge bis mittlerer Unterarm
Kryokonservierung
35,5 bis 38 cm
Wasserfeste Kryo-Handschuhe
14 bis 15 in.