Learn More
Thermo Scientific™ Wasserfeste Kryo-Handschuhe – Länge bis mittlerer Unterarm
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Beschreibung
Sicherer Umgang mit Proben aus Ultratiefkühlschränken und Kryolagerung mit Thermo Scientific™ Wasserfesten Kryo-Handschuhen. Erhältlich in Ellenbogen-, Ärmel- und Schulterlänge.
- Schutz vor Spritzern
- Komfortabel, leicht, atmungsaktiv
- Seitenklickschnalle zum schnellen An- und Ausziehen
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Länge bis mittlerer Unterarm |
Produkttyp | Wasserfeste Kryo-Handschuhe |
Größe | M |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryokonservierung |
Länge (angloamerikanisch) | 14 bis 15 in. |
Länge (metrisch) | 35,5 bis 38 cm |