Learn More
Trans-2,4-Dichlorozimtsäure, 98 %, Thermo Scientific™
30.79 CHF - 302.50 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 20595-45-3 |
---|---|
Summenformel | C9H6Cl2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 217.045 |
MDL-Nummer | MFCD00004373 |
InChI-Schlüssel | MEBWABJHRAYGFW-DUXPYHPUSA-N |
Synonym | 2,4-dichlorocinnamic acid, trans-2,4-dichlorocinnamic acid, e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, cinnamic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, unii-c09kk5d2t2, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl-, 2e, 2e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl, 2e-3-2,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid |
PubChem CID | 688026 |
IUPAC-Name | (E)-3-(2,4-Dichlorphenyl)prop-2-ensäure |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=CC(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11434914
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13824.06 |
5 g | N/A | ||||||
11444914
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13824.14 |
25 g | N/A | ||||||
11454914
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13824.22 |
100 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
20595-45-3 | |
217.045 | |
MEBWABJHRAYGFW-DUXPYHPUSA-N | |
688026 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=CC(=O)O |
C9H6Cl2O2 | |
MFCD00004373 | |
2,4-dichlorocinnamic acid, trans-2,4-dichlorocinnamic acid, e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, cinnamic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, unii-c09kk5d2t2, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl-, 2e, 2e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl, 2e-3-2,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid | |
(E)-3-(2,4-Dichlorphenyl)prop-2-ensäure |
Spezifikation
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid | |
233°C to 235°C | |
MFCD00004373 | |
2,4-dichlorocinnamic acid, trans-2,4-dichlorocinnamic acid, e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, cinnamic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, unii-c09kk5d2t2, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl-, 2e, 2e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl, 2e-3-2,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=CC(=O)O | |
217.045 | |
217.05 |
20595-45-3 | |
C9H6Cl2O2 | |
1369152 | |
MEBWABJHRAYGFW-DUXPYHPUSA-N | |
(E)-3-(2,4-Dichlorphenyl)prop-2-ensäure | |
688026 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'rtecsNumber' : GD8575000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen