Learn More
Trans-2,4-Dichlorozimtsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11444914
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20595-45-3
Summenformel C9H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 217.045
MDL-Nummer MFCD00004373
InChI-Schlüssel MEBWABJHRAYGFW-DUXPYHPUSA-N
Synonym 2,4-dichlorocinnamic acid, trans-2,4-dichlorocinnamic acid, e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, cinnamic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, unii-c09kk5d2t2, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl-, 2e, 2e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl, 2e-3-2,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 688026
IUPAC-Name (E)-3-(2,4-Dichlorphenyl)prop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Schmelzpunkt 233°C to 235°C
Menge 25 g
Beilstein 1369152
Formelmasse 217.05
Reinheit (%) 98%