Learn More
Terephthalamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™
58.44 CHF - 236.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 6051-62-3 |
---|---|
Summenformel | C8H10N4O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 194.194 |
MDL-Nummer | MFCD00174328 |
InChI-Schlüssel | JUXCYRYHZGAKKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | terephthalamidoxime, n1,n4-dihydroxyterephthalimidamide, 1,4-diamidoximobenzene, n'1,n'4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide, terephthaldiamidoxime, 1,4-benzenediamide dioxime, n,4-benzenedicarboximidamide, benzene-1,4-dicarboxamidoxime, grwntbqzuuoolq-uhfffaoysa-n, n1,n4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide |
PubChem CID | 606612 |
IUPAC-Name | N-[Amino-[4-[amino(nitroso)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]hydroxylamin |
SMILES | C1=CC(=C(N)N=O)C=CC1=C(N)NO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15498807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52221.03 |
1 g | N/A | ||||||
15408817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52221.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
6051-62-3 | |
194.194 | |
JUXCYRYHZGAKKG-UHFFFAOYSA-N | |
606612 | |
C1=CC(=C(N)N=O)C=CC1=C(N)NO |
C8H10N4O2 | |
MFCD00174328 | |
terephthalamidoxime, n1,n4-dihydroxyterephthalimidamide, 1,4-diamidoximobenzene, n'1,n'4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide, terephthaldiamidoxime, 1,4-benzenediamide dioxime, n,4-benzenedicarboximidamide, benzene-1,4-dicarboxamidoxime, grwntbqzuuoolq-uhfffaoysa-n, n1,n4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide | |
N-[Amino-[4-[amino(nitroso)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]hydroxylamin |
Spezifikation
Terephthalamidoxime | |
C8H10N4O2 | |
terephthalamidoxime, n1,n4-dihydroxyterephthalimidamide, 1,4-diamidoximobenzene, n'1,n'4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide, terephthaldiamidoxime, 1,4-benzenediamide dioxime, n,4-benzenedicarboximidamide, benzene-1,4-dicarboxamidoxime, grwntbqzuuoolq-uhfffaoysa-n, n1,n4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide | |
C1=CC(=C(N)N=O)C=CC1=C(N)NO | |
194.194 | |
194.19 |
6051-62-3 | |
MFCD00174328 | |
JUXCYRYHZGAKKG-UHFFFAOYSA-N | |
N-[Amino-[4-[amino(nitroso)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]hydroxylamin | |
606612 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen