Learn More
Terephthalamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15408817
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6051-62-3
Summenformel C8H10N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.194
MDL-Nummer MFCD00174328
InChI-Schlüssel JUXCYRYHZGAKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym terephthalamidoxime, n1,n4-dihydroxyterephthalimidamide, 1,4-diamidoximobenzene, n'1,n'4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide, terephthaldiamidoxime, 1,4-benzenediamide dioxime, n,4-benzenedicarboximidamide, benzene-1,4-dicarboxamidoxime, grwntbqzuuoolq-uhfffaoysa-n, n1,n4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide
PubChem CID 606612
IUPAC-Name N-[Amino-[4-[amino(nitroso)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]hydroxylamin
SMILES C1=CC(=C(N)N=O)C=CC1=C(N)NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthalamidoxime
Menge 5 g
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 97%