missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TEKT5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 26108-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Structural component of ciliary and flagellar microtubules. Forms filamentous polymers in the walls of ciliary and flagellar microtubules.Spezifikation
TEKT5 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
TEKT5 | |
TEKT5, tektin 5 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
146279, 70426 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.34 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
G5E8A8, Q96M29 | |
Tekt5 | |
TEKT5 Fusion Protein Ag23295 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur