missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEKT5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

136.48 CHF - 385.92 CHF

Spezifikation

Antigen TEKT5
Konzentration 0.34 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16864635
Unterlagen ansehen
Proteintech
26108-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16854635
Unterlagen ansehen
Proteintech
26108-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Structural component of ciliary and flagellar microtubules. Forms filamentous polymers in the walls of ciliary and flagellar microtubules.
Spezifikation

Spezifikation

TEKT5
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
G5E8A8, Q96M29
146279, 70426
TEKT5 Fusion Protein Ag23295
Primary
-20°C
TEKT5
0.34 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
TEKT5, tektin 5
Tekt5
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt