Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Probenlöffel, langer Griff
Der Probenlöffel mit langem Griff kann genutzt werden, um Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten zu entnehmen. Mit dem langen Griff lassen sich auch die Böden größerer Behälter gut erreichen oder Fässer, Kanister und Flaschen mit geringem Öffnungsdurchmesser beproben.
24.20 CHF - 31.80 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer |
---|---|
Material | Bio-PE |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17210624
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1021 |
5 mL | Steril |
30.20 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17260614
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0021 |
5 mL | Unsteril |
24.20 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17228640
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1022 |
20 mL | Steril |
31.80 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17208640
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0022 |
20 mL | Unsteril |
25.65 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
- Bio-PE, weiß
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Grifflänge 300 mm
- Für den Einmalgebrauch
- Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
- Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Spezifikation
Probenehmer | |
Bio-PE | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja |