Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Probenlöffel, langer Griff
Der Probenlöffel mit langem Griff kann genutzt werden, um Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten zu entnehmen. Mit dem langen Griff lassen sich auch die Böden größerer Behälter gut erreichen oder Fässer, Kanister und Flaschen mit geringem Öffnungsdurchmesser beproben.
Marke: Buerkle™ 5379-0021
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
- Bio-PE, weiß
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Grifflänge 300 mm
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Probenehmer | |
Nicht autoklavierbar | |
5 mL | |
Unsteril | |
10 |
Bio-PE | |
Langer Griff | |
Ja | |
Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften | |
300 mm |