Learn More
Silicum(IV)-chlorid, ≥ 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
32.06 CHF - 384.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-04-7
Summenformel Cl4Si
Molekulargewicht (g/mol) 169.89
MDL-Nummer MFCD00011229
InChI-Schlüssel FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC-Name Tetrachlorsilan
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10114220
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201160500
50 mL Glasflasche
32.06 CHF
50 Milliliter
Verfügbar ab: 08-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10606412
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201165000
500 mL Glasflasche
128.64 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10751994
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201160025
2.5 L Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10026-04-7
169.89
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
24816
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Cl4Si
MFCD00011229
silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
Tetrachlorsilan
Spezifikation
58.0°C
-70.0°C
10026-04-7
Flüssigkeit
Cl4Si
MFCD00011229
15, 8639
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with benzene, ether, chloroform,, petroleum ether, carbon tetrachloride,, tin tetrachloride, sulfur, mono- and dichlorides, decomposes by alcohol with evolution of hydrogen, chloride
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
169.89
169.9
1.413
1.4800g/mL
Silicon(IV) chloride
99.8+%
Farblos
99.8+%
SiCl4
10,347; 11,466; 16,317
silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Tetrachlorsilan
24816
≥99.8%
1.48
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann die Atemwege reizen.
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Reagiert heftig mit Wasser.
GHS-P-Satz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-054-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VW0525000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Das Produkt kann eine Trübung oder einen Niederschlag entwickeln
Produktidentifikator
  • Silicon(IV) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.