Learn More
Silicum(IV)-chlorid, ≥ 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751994
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-04-7
Summenformel Cl4Si
Molekulargewicht (g/mol) 169.89
MDL-Nummer MFCD00011229
InChI-Schlüssel FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC-Name Tetrachlorsilan
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 58.0°C
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) chloride
Schmelzpunkt -70.0°C
Namenshinweis 99.8+%
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 2.5 L
Prozentgehaltsbereich 99.8+%
Strukturformel SiCl4
Fieser 10,347; 11,466; 16,317
Merck Index 15, 8639
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with benzene,ether,chloroform,,petroleum ether,carbon tetrachloride,,tin tetrachloride,sulfur,mono- and dichlorides,decomposes by alcohol with evolution of hydrogen,chloride
Formelmasse 169.9
Reinheit (%) ≥99.8%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.413
Relative Dichte 1.48
Dichte 1.4800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicon(IV) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.