Learn More
SCD Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
132.87 CHF - 359.47 CHF
Spezifikation
Antigen SCD
Konzentration 0.52 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16802335
Unterlagen ansehen
Proteintech
23393-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16892325
Unterlagen ansehen
Proteintech
23393-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Stearoyl-CoA desaturase., ,
Spezifikation
Spezifikation
SCD
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human
O00767
246074, 6319
SCD Fusion Protein Ag13456
Primary
-20°C
SCD
0.52 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Acyl CoA desaturase, Delta(9) desaturase, FADS5, Fatty acid desaturase, MSTP008, SCD, SCD1, SCDOS, Stearoyl CoA desaturase
SCD
IgG
Antigen Affinity Chromatography