Learn More
SCD Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 23393-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Stearoyl-CoA desaturase., ,Spezifikation
SCD | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
SCD | |
Acyl CoA desaturase, Delta(9) desaturase, FADS5, Fatty acid desaturase, MSTP008, SCD, SCD1, SCDOS, Stearoyl CoA desaturase | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
246074, 6319 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
0.52 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
O00767 | |
SCD | |
SCD Fusion Protein Ag13456 | |
20 μL | |
Primary | |
Rat, Human | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido