Learn More
IKA™ S 25 Dispersing Tool
The dispersing tool S 25 is suitable for general applications involving high speed and high shear mixing, crushing in liquid, emulsification, particle size reduction in solution and vigorous dissolving of miscible and immiscible solids and liquids in a liquid medium.
1490.01 CHF - 1554.96 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dispergierwerkzeug |
---|---|
Geschwindigkeit | 25.000 U/min |
Immersionslänge | 35 bis 150 mm |
Länge (metrisch) Welle | 191 mm |
Material | AISI 316 L, Keramik |
Produktcode | Marke | Modell | Volumenbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Volumenbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17553656
|
IKA™
0020108996 |
S 25 EC-C-18 G | 0,01 bis 1,5 l |
1490.01 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17563656
|
IKA™
0020108997 |
S 25 EC-C-25 G | 0,05 bis 2 l |
1554.96 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- The dispersing tool S 25 is suitable for general applications involving high speed and high shear mixing, crushing in liquid, emulsification, particle size reduction in solution and vigorous dissolving of miscible and immiscible solids and liquids in a liquid medium.
- As the name ''easy clean'' implies, the dispersing tools are particularly easy to clean: by simply turning and lowering the clamp, the shaft and rotor can be extended from the shaft until the whole rotor comes out of the stator. Then the shaft tube of the tool can be completely rinsed from inside.
- Note: only compatible with the dispersers T 25 easy clean digital and control. The temperature sensing function of the T tools can only be activated when used in combination with the T 25 easy clean control.
Dispersing tool, S 25 EC-C G, mixing, IKA, Dispersers
Spezifikation
Dispergierwerkzeug | |
35 bis 150 mm | |
AISI 316 L, Keramik | |
T 25 Homogenisator | |
Max. 180 °C, 120 min |
25.000 U/min | |
191 mm | |
Allgemeine Anwendungen umfassen Mischung mit hoher Drehzahl und Scherung, Zerkleinern in Flüssigkeiten, Emulgieren, Reduzierung der Partikelgröße in Lösungen und starkes Auflösen von mischbaren und unmischbaren Feststoffen und Flüssigkeiten | |
Alle Methoden | |
0,4 kg |