Learn More
IKA™ S 25 Dispersing Tool
The dispersing tool S 25 is suitable for general applications involving high speed and high shear mixing, crushing in liquid, emulsification, particle size reduction in solution and vigorous dissolving of miscible and immiscible solids and liquids in a liquid medium.
Marke: IKA™ 0020108997
Beschreibung
- Das Dispergierwerkzeug S 25 eignet sich für allgemeine Anwendungen, bei denen eine Mischung mit hoher Drehzahl und Scherung, Zerkleinern in Flüssigkeiten, Emulgieren, Reduzierung der Partikelgröße in Lösungen und starkes Auflösen von mischbaren und unmischbaren Feststoffen und Flüssigkeiten in einem flüssigen Medium erforderlich ist.
- Wie der Name „Easy Clean“ schon andeutet, sind die Dispergierwerkzeuge besonders leicht zu reinigen: Durch einfaches Drehen und Absenken der Klammer können Welle und Rotor von der Welle ausgefahren werden, bis der gesamte Rotor aus dem Stator herausragt. Anschließend kann das Schaftrohr des Geräts vollständig von innen gespült werden
- Hinweis: nur mit den Dispergierern T 25 Easy Clean Digital und Control kompatibel. Die Temperaturfühlfunktion der T-Werkzeuge kann nur aktiviert werden, wenn sie in Kombination mit der Steuerung des T 25 Easy Clean verwendet wird.
Dispersing tool, S 25 EC-C G, mixing, IKA, Dispersers
Spezifikation
Dispergierwerkzeug | |
0,05 bis 2 l | |
191 mm | |
Allgemeine Anwendungen umfassen Mischung mit hoher Drehzahl und Scherung, Zerkleinern in Flüssigkeiten, Emulgieren, Reduzierung der Partikelgröße in Lösungen und starkes Auflösen von mischbaren und unmischbaren Feststoffen und Flüssigkeiten | |
S 25 EC-C-25 G | |
Max. 180 °C, 120 min |
25.000 U/min | |
35 bis 150 mm | |
AISI 316 L, Keramik | |
T 25 Homogenisator | |
Alle Methoden | |
0,4 kg |