Learn More
RAB4A Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen RAB4A
Konzentration 200 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16826683
Unterlagen ansehen
Proteintech
10347-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16816683
Unterlagen ansehen
Proteintech
10347-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The RAB4A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RAB4A. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RAB4A antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
RAB4A
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
200 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
5867
Primary
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RAB4A Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech