Learn More
Quinoline-5-carboxaldehyde, 97+%
CAS: 22934-41-4 | C10H7NO | 157.172 g/mol
59.70CHF - 602.00CHF
Identificatori chimici
CAS 22934-41-4
Formula molecolare C10H7NO
Molecular Weight (g/mol) 157.172
Numero MDL MFCD00805835
InChI Key BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinoline-5-carboxaldehyde, 5-quinolinecarboxaldehyde, 5-formylquinoline, 5-quinolinecarbaldehyde, acmc-1cmc3, quc
PubChem CID 3543386
IUPAC Name quinoline-5-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=C2C=CC=NC2=C1)C=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11325445
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19641.MD
250 mg
59.70CHF
250mg
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11305445
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19641.03
1 g
171.00CHF
1g
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
11315445
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19641.06
5 g
602.00CHF
5g
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Quinoline-5-carboxaldehyde is used as a precursor in the preparation of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Quinoline-5-carboxaldehyde is used as a precursor in the preparation of pharmaceuticals.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids and bases.
Specifica
Identificatori chimici
22934-41-4
157.172
BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N
3543386
C1=CC(=C2C=CC=NC2=C1)C=O
C10H7NO
MFCD00805835
quinoline-5-carboxaldehyde, 5-quinolinecarboxaldehyde, 5-formylquinoline, 5-quinolinecarbaldehyde, acmc-1cmc3, quc
quinoline-5-carbaldehyde
Specifica
Quinoline-5-carboxaldehyde
94°C to 98°C
MFCD00805835
Air Sensitive
Slightly soluble in water.
C1=CC(=C2C=CC=NC2=C1)C=O
157.172
157.17
22934-41-4
C10H7NO
113095
quinoline-5-carboxaldehyde, 5-quinolinecarboxaldehyde, 5-formylquinoline, 5-quinolinecarbaldehyde, acmc-1cmc3, quc
BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N
quinoline-5-carbaldehyde
3543386
≥97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato