Learn More
Chinolin-5-Carboxaldehyd, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305445
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
CAS: 22934-41-4 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Quinoline-5-carboxaldehyde is used as a precursor in the preparation of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chinolin-5-Carboxaldehyd wird als Vorstufe bei der Herstellung von Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22934-41-4
Summenformel C10H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.172
MDL-Nummer MFCD00805835
InChI-Schlüssel BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-5-carboxaldehyde, 5-quinolinecarboxaldehyde, 5-formylquinoline, 5-quinolinecarbaldehyde, acmc-1cmc3, quc
PubChem CID 3543386
IUPAC-Name Chinolin-5-Carbaldehyd
SMILES C1=CC(=C2C=CC=NC2=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Menge 1 g
Beilstein 113095
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) ≥97%