Learn More
Cole-Parmer™ PVDF-Verteiler, 8 Anschlüsse
Erweitern Sie die Durchfluss- und Leitungskapazität mit diesen Verteilern. Wählen Sie die Anzahl der Ports und Verbindungsstücke, die Ihren Anforderungen entsprechen.
234.00 CHF - 353.00 CHF
Spezifikation
Material | PVDF |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -65 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -54 °C |
Presión máxima | 110 psi |
Max. Operating Temperature (English) | 230 °F |
Beschreibung
- Aus langlebigem PVDF.
- Ideal für Anwendungen, die eine ausgezeichnete chemische Kompatibilität erfordern.
- In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
PVDF | |
-54 °C | |
230 °F | |
Verteiler |
-65 °F | |
110 psi | |
110 °C |