Learn More
Cole-Parmer™ PVDF-Verteiler, 8 Anschlüsse
Erweitern Sie die Durchfluss- und Leitungskapazität mit diesen Verteilern. Wählen Sie die Anzahl der Ports und Verbindungsstücke, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Marke:  Cole-Parmer™ 31523-53
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11745288
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus langlebigem PVDF.
  • Ideal für Anwendungen, die eine ausgezeichnete chemische Kompatibilität erfordern.
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
PVDF
22.23 cm
-54 °C
1/2 in. NPT (F)
3.81 cm
3.81 cm
110 psi
110 °C
8.75 Zoll
-65 °F
1/2 Zoll x 3/8 Zoll
3/8 in. FNPT
1.5 Zoll
1.5 Zoll
230 °F
Verteiler