Learn More
Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 Butyl Handschuhe
Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 Butylhandschuhe bieten Schutz gegen aggressive Chemikalien, Acetone, MEK und Ester.
86.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 374-2003 Chemische Risiken |
---|---|
Coating Material | Gummi |
Farbe | Schwarz |
Cut Resistance Rating | 1 |
Produkttyp | Handschuhe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15806675
|
Honeywell™
2008010-08 |
8 |
86.00 CHF
1 Paar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15816675
|
Honeywell™
2008010-09 |
9 |
86.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15826675
|
Honeywell™
2008010-11 |
11 | N/A | ||||||
Beschreibung
- Flexibler als Naturlatex
- Gute Fingerfertigkeit
- Bleibt geschmeidig von -30 °C bis +50 °C
- Glatte Innenseite für einfaches An- und Ausziehen.
- Bietet Beständigkeit gegen viele Lösungsmittel, Säuren und mittelstark konzentrierte Basen.
- Beständig gegen Ozon und Hitze
- Der gerollte Rand stoppt Tropfen und verstärkt die Reißfestigkeit des Handschuhs
Spezifikation
EN 420-2003 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 374-2003 Chemische Risiken | |
Schwarz | |
Handschuhe | |
35 cm |
Gummi | |
1 | |
0,5 mm |