Learn More
Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 Butyl Handschuhe
Click to view available options
Größe:
8
9
11
Beschreibung
- Flexibler als Naturlatex
- Gute Fingerfertigkeit
- Bleibt geschmeidig von -30 °C bis +50 °C
- Glatte Innenseite für einfaches An- und Ausziehen.
- Bietet Beständigkeit gegen viele Lösungsmittel, Säuren und mittelstark konzentrierte Basen.
- Beständig gegen Ozon und Hitze
- Der gerollte Rand stoppt Tropfen und verstärkt die Reißfestigkeit des Handschuhs
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 374-2003 Chemische Risiken |
Coating Material | Gummi |
Farbe | Schwarz |
Cut Resistance Rating | 1 |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 11 |
Dicke (metrisch) | 0,5 mm |
Länge (metrisch) | 35 cm |