Learn More
Kaliumphosphat tribasisch, 90+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
54.77 CHF - 352.80 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7778-53-2 |
---|---|
Summenformel | K3O4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 212.27 |
InChI-Schlüssel | LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | Trikalium; Phosphat |
SMILES | [K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17211312
|
Thermo Scientific Acros
467330010 |
1 kg |
54.77 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17221312
|
Thermo Scientific Acros
467330050 |
5 kg |
141.71 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17231312
|
Thermo Scientific Acros
467330250 |
25 kg | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7778-53-2 | |
212.27 | |
Trikalium; Phosphat |
K3O4P | |
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K | |
[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O |
Spezifikation
Potassium phosphate tribasic | |
7778-53-2 | |
K3O4P | |
Solubility aq. soln.: 508 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O | |
212.27 | |
Rein |
1340.0°C | |
90+% | |
K3PO4 | |
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K | |
Trikalium; Phosphat | |
212.27 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-907-1
- Potassium phosphate tribasic
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Phosphoric acid, tripotassium salt