Learn More
Kaliumphosphat tribasisch, 90+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17221312
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-53-2
Summenformel K3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 212.27
InChI-Schlüssel LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Trikalium; Phosphat
SMILES [K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate tribasic
Schmelzpunkt 1340.0°C
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 90+%
Strukturformel K3PO4
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 508 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 212.27
Güte Rein