Learn More
Kaliumnitrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
74.50 CHF - 431.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-79-1
Summenformel KNO3
Molekulargewicht (g/mol) 101.10
MDL-Nummer MFCD00011409
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10101440
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
P/6080/53
500 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10224160
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
P/6080/60
1 kg
144.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10476880
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
P/6080/65
5 kg
431.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Specifications
Chemical Identifiers
7757-79-1
101.10
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
[K+].[O-][N+]([O-])=O
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
Specifications
400°C
7757-79-1
6 to 8
KNO3
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
[K+].[O-][N+]([O-])=O
101.10
CHEBI:63043
Kunststoffpulverbehälter
334°C
Weiß
Fest
MFCD00011409
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Kaliumnitrat
24434
101.1g/mol
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Potassium nitrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Hazard Statement
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.