Learn More
Kaliumnitrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 400°C |
Schmelzpunkt | 334°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6 to 8 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 5 kg |
IUPAC-Name | Kalium; Nitrat |
Formelmasse | 101.1g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |