Learn More
Kaliumhydrogenphosphat, ACS, 98.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
52.20 CHF - 416.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-11-4
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
MDL-Nummer MFCD00011383
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11397327
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011593.30
250 g
52.20 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11387327
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011593.A1
1 kg
115.00 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11377327
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011593.A7
5 kg
416.00 CHF
5 Kilogramm
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is used as a fertilizer, food additive, buffering agent, in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is useful to increase the partition coefficients of amino acids in aqueous two-phase systems. It plays an important role for increase in rice grain yield by spraying chemicals including ferric chloride, dipotassium hydrogen phosphate and salicylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7758-11-4
174.17
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
24450
Dikalium; Wasserstoffphosphat
HK2O4P
MFCD00011383
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CHEBI:32031
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Potassium hydrogen phosphate
Weiß
98.0% min.
MFCD00011383
Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
174.17
CHEBI:32031
ACS
White powder
7758-11-4
Pulver
HK2O4P
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Dikalium; Wasserstoffphosphat
24450
174.18
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholenDieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen
H319:Verursacht schwere Augenreizungen.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-834-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TC5580000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen