Learn More
Kaliumhydrogenphosphat, ACS, 98.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a fertilizer, food additive, buffering agent, in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is useful to increase the partition coefficients of amino acids in aqueous two-phase systems. It plays an important role for increase in rice grain yield by spraying chemicals including ferric chloride, dipotassium hydrogen phosphate and salicylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium hydrogen phosphate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98.0% min. |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. |
Formelmasse | 174.18 |
Güte | ACS |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Aussehen | White powder |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S18K027 | Analysenzertifikat | 30/09/2024 | 011593.A1,011593.30,011593.A7 |
U21K048 | Analysenzertifikat | 24/09/2024 | 011593.A1,011593.30,011593.A7 |
10250996 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | 011593.A1,011593.30,011593.A7 |
10251481 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | 011593.A1,011593.30,011593.A7 |
10249110 | Analysenzertifikat | 19/01/2024 | 011593.A1,011593.30,011593.A7 |