Learn More
Kaliumwasserstofffluorid, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
83.15 CHF - 304.60 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-29-9 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00011403 |
Synonym | Potassium bifluoride |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11327277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011557.36 |
500 g |
83.15 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11317277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011557.A3 |
2 kg |
304.60 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Potassium hydrogen fluoride is widely used as an etchant in glass and cleaning products. It finds an important application in the synthesis of special optical glass viz. crown and crown flint glass and as a catalyst for polymerization. It is involved in the manufacturing of wood preservatives, soldering agents and brazing. It is also used in the manufacturing of organic and inorganic fluorine compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Elektrolyt, Flussmittel, Katalysator bei der Alkylierung von Benzol mit Olefinen und bei der Synthese von reinem KF
Chemische Identifikatoren
7789-29-9 | |
MFCD00011403 | |
Potassium bifluoride |
Spezifikation
Potassium hydrogen fluoride | |
7789-29-9 | |
Kristallin | |
MFCD00011403 | |
14,7610 | |
Soluble in water and ethanol. | |
≥99% | |
Hygroskopisch |
239°C (decomposition) | |
1 | |
(Metallbasis) | |
UN1811 | |
Potassium bifluoride | |
78.1 | |
Geruchsneutral | |
2.370 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H314
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H301-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KALIUMHYDROGENDIFLUORID FESTSTOFF
missing translation for 'einecsNumber' : 232-156-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TS6650000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen