Learn More
Kaliumwasserstofffluorid, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327277
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Potassium hydrogen fluoride is widely used as an etchant in glass and cleaning products. It finds an important application in the synthesis of special optical glass viz. crown and crown flint glass and as a catalyst for polymerization. It is involved in the manufacturing of wood preservatives, soldering agents and brazing. It is also used in the manufacturing of organic and inorganic fluorine compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Elektrolyt, Flussmittel, Katalysator bei der Alkylierung von Benzol mit Olefinen und bei der Synthese von reinem KF
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-29-9
MDL-Nummer MFCD00011403
Synonym Potassium bifluoride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen fluoride
Schmelzpunkt 239°C (decomposition)
pH 1
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1811
Merck Index 14,7610
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 78.1
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.370 g/mL