Learn More
Kaliumhexaiodoplatinat(IV), Pt 18.2 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16905-14-9 | I6K2Pt | 1034.71 g/mol
116.35 CHF - 567.57 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 16905-14-9 |
---|---|
Summenformel | I6K2Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 1034.71 |
MDL-Nummer | MFCD00049660 |
InChI-Schlüssel | BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H |
Synonym | potassium hexaiodoplatinate iv, dipotassium;hexaiodoplatinum 2-, dipotassium hexaiodoplatinumdiuide, potassium hexaiodoplatinate iv , pt |
PubChem CID | 71311175 |
IUPAC-Name | Dikalium; Hexaiodoplatin(2-) |
SMILES | [K+].[K+].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[Pt+4] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11337487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012642.03 |
1 g |
116.35 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11327487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012642.06 |
5 g |
567.57 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
16905-14-9 | |
1034.71 | |
BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H | |
71311175 | |
[K+].[K+].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[Pt+4] |
I6K2Pt | |
MFCD00049660 | |
potassium hexaiodoplatinate iv, dipotassium;hexaiodoplatinum 2-, dipotassium hexaiodoplatinumdiuide, potassium hexaiodoplatinate iv , pt | |
Dikalium; Hexaiodoplatin(2-) |
Spezifikation
Potassium hexaiodoplatinate(IV) | |
Kristallin | |
MFCD00049660 | |
BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H | |
Dikalium; Hexaiodoplatin(2-) | |
71311175 | |
Pt 18.2% min. |
16905-14-9 | |
I6K2Pt | |
potassium hexaiodoplatinate iv, dipotassium;hexaiodoplatinum 2-, dipotassium hexaiodoplatinumdiuide, potassium hexaiodoplatinate iv , pt | |
[K+].[K+].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[Pt+4] | |
1034.71 | |
1034.72 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 240-954-7
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen