Learn More
Kaliumhexaiodoplatinat(IV), Pt 18.2 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327487
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 16905-14-9 | I6K2Pt | 1034.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16905-14-9
Summenformel I6K2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 1034.71
MDL-Nummer MFCD00049660
InChI-Schlüssel BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexaiodoplatinate iv, dipotassium;hexaiodoplatinum 2-, dipotassium hexaiodoplatinumdiuide, potassium hexaiodoplatinate iv , pt
PubChem CID 71311175
IUPAC-Name Dikalium; Hexaiodoplatin(2-)
SMILES [K+].[K+].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[Pt+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexaiodoplatinate(IV)
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Formelmasse 1034.72
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 18.2% min.