Learn More
PLXDC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12285-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16819913
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
May play a role in tumor angiogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
PLXDC2
Polyclonal
Unconjugated
PLXDC2
plexin domain containing 2, PLXDC2, TEM7R
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
361282, 67448, 84898
-20°C
Liquid
Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6UX71, Q9DC11
Plxdc2
PLXDC2 Fusion Protein Ag2940
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse