Learn More
PLXDC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen PLXDC2
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16819913
Unterlagen ansehen
Proteintech
12285-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16809913
Unterlagen ansehen
Proteintech
12285-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
May play a role in tumor angiogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
PLXDC2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q6UX71, Q9DC11
361282, 67448, 84898
PLXDC2 Fusion Protein Ag2940
Primary
-20°C
PLXDC2
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
plexin domain containing 2, PLXDC2, TEM7R
Plxdc2
IgG
Antigen Affinity Chromatography