Learn More
PLXDC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 12285-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
May play a role in tumor angiogenesis.Spezifikation
PLXDC2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PLXDC2 | |
plexin domain containing 2, PLXDC2, TEM7R | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
361282, 67448, 84898 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.25 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q6UX71, Q9DC11 | |
Plxdc2 | |
PLXDC2 Fusion Protein Ag2940 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |