Learn More
Platin(IV)-chlorid, Premion™, ≥ 99.99 % (Metallbasis), min. 57 % Pt., Thermo Scientific Chemicals
201.34 CHF - 644.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13454-96-1 |
---|---|
Summenformel | Cl4Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 336.88 |
MDL-Nummer | MFCD00011182 |
InChI-Schlüssel | FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J |
Synonym | platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 |
PubChem CID | 26031 |
IUPAC-Name | Tetrachlorplatin |
SMILES | Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11435220
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044503.03 |
1 g | N/A | ||||||
11445220
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044503.06 |
5 g |
644.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13454-96-1 | |
336.88 | |
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J | |
26031 | |
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl |
Cl4Pt | |
MFCD00011182 | |
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 | |
Tetrachlorplatin |
Spezifikation
Platinum (IV) chloride | |
13454-96-1 | |
Kristallin, löslich | |
Cl4Pt | |
UN2923 | |
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J | |
Tetrachlorplatin | |
26031 | |
≥99.99% | |
Pt 57% min | |
Hygroscopic |
370°C (decomposition) | |
Braun | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011182 | |
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 | |
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl | |
336.88 | |
336.9 | |
Premion™ | |
Odorless | |
4.303g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H334-H314-H318-H317
Toxic if swallowed.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P260-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2275500
missing translation for 'tsca' : TSCA