Learn More
Platin(IV)-chlorid, Premion™, ≥ 99.99 % (Metallbasis), min. 57 % Pt., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435220
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13454-96-1
Summenformel Cl4Pt
Molekulargewicht (g/mol) 336.88
MDL-Nummer MFCD00011182
InChI-Schlüssel FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
IUPAC-Name Tetrachlorplatin
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum (IV) chloride
Schmelzpunkt 370°C (decomposition)
Farbe Braun
Physikalische Form Kristallin, löslich
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2923
Formelmasse 336.9
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 57% min
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 4.303g/mL