Learn More
Thermo Scientific™ Plate Count Agar (Dehydrated)
Determine the plate counts of micro-organisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with this medium.
236.00 CHF - 1195.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Industrienormen: NMKL. |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttyp | Agar |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10331433
|
Thermo Scientific™
CM0325B |
500 g |
236.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11429688
|
Thermo Scientific™
CM0325R |
Je |
1195.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Determine the plate counts of microorganisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate Count Agar (Dehydrated). Plate Count Agar was developed by Buchbinder et al1 which is recommended by APHA2, AOAC3 and PHLS4. The quality control of Plate Count Agar (APHA) includes testing in accordance with ISO 11133:2014.5
Plate Count Agar is equivalent to the medium recommended by the APHA1, PHLS 2 and ISO3,4 for the plate count of micro-organisms in food.
Spezifikation
Industrienormen: NMKL. | |
Pulver | |
Agar |
For Laboratory Use Only