Learn More
Thermo Scientific™ Plate Count Agar (Dehydrated)
Determine the plate counts of micro-organisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with this medium.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0325R
1123.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11429688
  • 1195.00 CHF / 2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Determine the plate counts of microorganisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate Count Agar (Dehydrated). Plate Count Agar was developed by Buchbinder et al1 which is recommended by APHA2, AOAC3 and PHLS4. The quality control of Plate Count Agar (APHA) includes testing in accordance with ISO 11133:2014.5
Der Plate-Count-Agar entspricht dem Medium, das von APHA1, PHLS 2 und ISO3,4 für die Plattenanzahl von Mikroorganismen in Lebensmitteln empfohlen wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Industrieanwendung: NMKL.
Pulver
Je
Agar für Zählplatten
Agar
Für 28.6 l mediµm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
For Laboratory Use Only