Learn More
Phenolrot, Natriumsalz, 0.02 % w/v aq.
32.30 CHF - 75.03 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 34487-61-1
Summenformel C19H13NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 376.358
MDL-Nummer MFCD00066901
InChI-Schlüssel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC-Name Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11308977
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
038702.AE
100 mL
32.30 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Add to basket
11410161
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038702.AP
500 mL
64.65 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Add to basket
11318977
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038702.M0
6 x 100 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Chemical Identifiers
34487-61-1
376.358
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat
C19H13NaO5S
MFCD00066901
23686673
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Specifications
Phenol Red sodium salt
0.02% w/v aq. soln.
MFCD00066901
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
376.358
376.37
Flüssig
34487-61-1
C19H13NaO5S
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat
23686673
0.972 g/mL
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 252-057-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen