Learn More
Phenolrot, Natriumsalz, 0.02 % w/v aq.
Artikelnummer. 11318977
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34487-61-1
Summenformel C19H13NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 376.358
MDL-Nummer MFCD00066901
InChI-Schlüssel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC-Name Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol Red sodium salt
Konzentration 0.02% w/v aq. soln.
Formelmasse 376.37
Dichte 0.972 g/mL
Menge 6 x 100 mL
Physikalische Form Flüssig