Learn More
Cole-Parmer™ T-Verschraubung mit Innengewinde aus PFA
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation
102.00 CHF - 213.00 CHF
Spezifikation
Descripción | Verbindungsstück mit NPT-Innengewinde |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Nicht autoklavierbar |
Material | PFA |
Método de esterilización | Ethylenoxid |
Forma | T-Form |
Produktcode | Marke | Tamaño de rosca | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tamaño de rosca | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11838043
|
Cole-Parmer™
06546-20 |
1/2 Zoll |
159.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11848043
|
Cole-Parmer™
06546-21 |
3/4 in. | N/A | ||||||
11828043
|
Cole-Parmer™
06546-19 |
3/8 Zoll |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
- Reduzierbuchse mit Gewinde
- Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
- Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Verbindungsstück mit NPT-Innengewinde | |
PFA | |
T-Form | |
T-Stück mit Innengewinde |
Nicht autoklavierbar | |
Ethylenoxid | |
Durchscheinend |