Learn More
Cole-Parmer™ T-Verschraubung mit Innengewinde aus PFA
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation
Marke: Cole-Parmer™ 06546-21
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
- Reduzierbuchse mit Gewinde
- Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
- Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Verbindungsstück mit NPT-Innengewinde | |
PFA | |
3/4 Zoll | |
Ethylenoxid | |
T-Form | |
T-Stück mit Innengewinde |
Nicht autoklavierbar | |
3/4 Zoll | |
3/4 Zoll | |
3/4 in. | |
Durchscheinend |