Learn More
Palladium(II)-bromid, 99.99 % (Metallbasis), Pd 39.5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
CAS: 13444-94-5 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
281.00 CHF - 1350.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13444-94-5 |
---|---|
Summenformel | H2O2Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 140.43 |
MDL-Nummer | MFCD00064599 |
InChI-Schlüssel | NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon |
PubChem CID | 9942167 |
IUPAC-Name | Palladium(2+); Dihydroxid |
SMILES | [OH-].[OH-].[Pd++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11381958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011878.04 |
2 g |
281.00 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11371958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011878.09 |
10 g |
1350.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13444-94-5 | |
140.43 | |
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L | |
9942167 | |
[OH-].[OH-].[Pd++] |
H2O2Pd | |
MFCD00064599 | |
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon | |
Palladium(2+); Dihydroxid |
Spezifikation
Palladium hydroxide | |
13444-94-5 | |
Pulver | |
H2O2Pd | |
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon | |
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L | |
Palladium(2+); Dihydroxid | |
9942167 | |
Geruchsneutral | |
Black moist powder |
(decomposition) | |
Schwarz | |
99.99% (metal basis) | |
MFCD00064599 | |
soluble in hydrogen bromide. Insoluble in water. | |
[OH-].[OH-].[Pd++] | |
140.43 | |
266.22 | |
Hygroskopisch | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-588-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen