Learn More
Palladium(II)-bromid, 99.99 % (Metallbasis), Pd 39.5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11371958
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
CAS: 13444-94-5 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13444-94-5
Summenformel H2O2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 140.43
MDL-Nummer MFCD00064599
InChI-Schlüssel NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
IUPAC-Name Palladium(2+); Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium hydroxide
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metal basis)
Löslichkeitsinformationen soluble in hydrogen bromide. Insoluble in water.
Formelmasse 266.22
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Black moist powder
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C