Learn More
Masterflex™ Gerade Gewindekupplung aus Nylon
Robuste Gewindeanschlüsse sind für die permanente Installation ausgelegt. Zur Verwendung mit Rohren für Hochdruckanwendungen
53.15 CHF - 78.65 CHF
Spezifikation
Material | Nylon |
---|---|
Verpackungsmenge | 6 Verbinder |
Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
Form | Gerade |
Produkttyp | Gerade Kupplung mit Gewinde |
Beschreibung
- Gerade Kupplung mit Gewinde
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 6 Stück
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgelegt für 200 psi bei77 °F (25 °C)
- Gebrauchstauglichkeit von 40 bis 200 °F (40 bis 93 °C)
Spezifikation
Nylon | |
Ethylenoxid | |
Gerade Kupplung mit Gewinde |
6 Verbinder | |
Gerade |