Learn More
Masterflex™ Gerade Gewindekupplung aus Nylon
Robuste Gewindeanschlüsse sind für die permanente Installation ausgelegt. Zur Verwendung mit Rohren für Hochdruckanwendungen
Marke: Masterflex™ 06349-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gerade Kupplung mit Gewinde
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 6 Stück
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgelegt für 200 psi bei77 °F (25 °C)
- Gebrauchstauglichkeit von 40 bis 200 °F (40 bis 93 °C)
Spezifikation
Nylon | |
3/8 in. FNPT | |
20 mm | |
Gerade |
6 Verbinder | |
Ethylenoxid | |
0.79 Zoll | |
Gerade Kupplung mit Gewinde |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Gerade Gewindekupplung aus Nylon > 3/8 in. NPT(F)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur