Learn More
Masterflex™ Steckadapter aus Nylon für Schläuche, 100/Packung
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
115.00 CHF
Spezifikation
Descripción | Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Nicht autoklavierbar |
Material | Nylon |
Tamaño de los tubos | 1/4 Zoll |
Manguera dentada | 1/4 in. |
Produktcode | Marke | Tamaño de rosca | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tamaño de rosca | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11740109
|
Masterflex™
30625-32 |
1/8 in. NPT(M) |
115.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11760119
|
Masterflex™
30625-47 |
1/4 in. NPT(M) |
115.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
- Stecknippel wurden für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug entwickelt
- Diese einfachen, kostengünstigen Schlauchkupplungen lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi).
- Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) | |
Nylon | |
1/4 in. | |
Ethylenoxid | |
Rohradapter mit Außengewinde |
Nicht autoklavierbar | |
1/4 Zoll | |
1/4 in. | |
Durchscheinend |