Learn More
Masterflex™ Steckadapter aus Nylon für Schläuche, 100/Packung
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
Marke: Masterflex™ 30625-47
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
- Stecknippel wurden für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug entwickelt
- Diese einfachen, kostengünstigen Schlauchkupplungen lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi).
- Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) | |
Nylon | |
1/4 in. | |
1/4 in. | |
1/4 in. NPT(M) | |
Rohradapter mit Außengewinde |
Nicht autoklavierbar | |
1/4 Zoll | |
1/4 in. NPT(M) | |
Ethylenoxid | |
Durchscheinend |